Vai a
H4385
Hanks′ Balanced Salt solution
10 ×, Modified, without calcium, magnesium or sodium bicarbonate
Sinonimo/i:
HBSS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 62.30
6 x 100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 317.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352107
CHF 62.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
concentration
10 ×
pH
5.8-6.0
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Hanks′ Balanced Salt solution (HBSS) is a cell and tissue culture solution. It is widely recommended for cell maintenance and conservation of tissues for a longer period. In addition, HBSS is used as a wet storage media for avulsed teeth, as it has the ideal osmolality and physiological pH for preserving the vitality of cells.[1]
Application
Hanks′ Balanced Salt solution (HBSS) has been used for the elimination of the epithelial layer from the leukocytes and lymphocytes from the colon cells[2]. It has also been used for the isolation of quail spermatozoa[3]
Packaging
Contains: NaCl, 80 g/L; KCl, 4 g/L; glucose, 10 g/L; KH2PO4 600 mg/L; Na2HPO4 475 mg/L and phenol red, 170 mg/L
Other Notes
pH 6.9 when diluted according to instructions. Osmolality 240-250 mOsm/Kg.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H6648H8264H9394
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
concentration
10 ×
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pH
5.8-6.0
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks′ Balanced Salt solution
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)