H3413
Anti-Histone Deacetylase 10 (HDAC10) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HD10
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~72 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human HeLa cells
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of mouse NIH3T3 and rat NRK cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC10(83933)
mouse ... Hdac10(170787)
rat ... Hdac10(362981)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)