H0536
Hepatocyte Growth Factor Receptor (c-Met)/Fc Chimera human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Sinonimo/i:
HGF Receptor (c-Met)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.1-5 ng/mL
PM
calculated mol wt 129 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MET(4233)
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Risultati analitici
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3