GW21442
Anti-DPP4 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD26, Anti-Dipeptidyl peptidase 4
Origine biologica
chicken
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Genway 15-288-21442
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DPP4(1803)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)