GW20021F
Anti-Fibronectin Antibody
chicken polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-Cold-insoluble globulin, Anti-FN
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Anti-Fibronectin antibody produced in chicken, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Origine biologica
chicken
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Genway 15-288-20021F
Concentrazione
1.0-1.2 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1