GUTMLS01
Microbiome Metabolite Library Of Standards Plate 1 (Ethanol And Methanol Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Sinonimo/i:
GUTMLS™, Mass Spectrometry Metabolite Library
Confezionamento
pkg of 1 plates
Produttore/marchio commerciale
IROA Technologies
Dimens. piastra
96 wells
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Nota sulla preparazione
Altre note
To download the software package, click here - MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Per gli studi di metabolomica, forniamo librerie e kit di metaboliti a piccola molecola comprendenti una completa gamma di metaboliti primari riconducibili alle principali vie metaboliche.
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.