GERPN1606
Megaprime™ DNA Labelling System, dCTP
Cytiva RPN1606, sufficient for 30 reactions
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 30 reactions
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN1606
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- For labeling of DNA probes to specific activities > 1 × 109 dpm/μg in 10 min.
- Features cloned Klenow fragment and random nonamers in the random-prime labeling technique.
- No need to remove unincorporated nucleotides before hybridization.
- Protocols for labeling directly from Low melting point Agarose.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)