Documenti fondamentali
GE80-6421-62
GE Dracon sponge
thickness 6 mm, L × D 9 cm × 10.5 cm
Scegli un formato
3 EA
CHF 36.30
CHF 36.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
CHF 36.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
CHF 36.30
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80-6421-62
Cytiva Article No. 80-6421-62
L × D
9 cm × 10.5 cm
Spessore
6 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)