GE28-9425-44
Tripleprep
Cytiva 28-9425-44, sufficient for 50 purifications
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 50 purifications
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9425-44
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
This page shows downstream applications after genomic DNA purification.
Protocolli
This page shows genomic DNA purification from sample on FTA elute from Cytiva.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.