GE28-9343-88
HiTrap® Capto™ IEX Selection Kit
Cytiva 28-9343-88, pack of 1 kit
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
quaternary amine
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Confezionamento
pack of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9343-88
Parametri
42 psi
Dimensioni del letto
7 mm × 25 mm
Volume del letto
1 mL
Diam. int. colonna
7 mm
Matrice
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
Diametro medio
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Intervallo di esercizio
2-12
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
- Capto Q strong anion exchanger
- Capto S strong cation exchanger
- Capto DEAE weak anion exchanger
- Capto MMC multimodal cation exchanger
- Capto adhere multimodal anion exchanger
Caratteristiche e vantaggi
- Fast and easy selection. Five prepacked HiTrap columns, each containing a different IEX resin, including multimodal ion exchangers.
- Convenient way to screen for the optimal Cytiva IEX resin for a given application.
- Excellent for optimization studies, buffer composition, pH, flow rate, and other parameters can be optimized with small samples before scale-up.
- HiTrap column format is designed for use with a syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as an ÄKTA system.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using Cytiva products.