GE28-9180-10
PD Minitrap™ G-10
Cytiva 28-9180-10
Sinonimo/i:
PD MiniTrap
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene and polyethylene resin
resin (Sephadex G-10)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9180-10
Parametri
flow rate (The beads behave as rigid spheres obeying Darcy′s Law.)
Dimensioni del letto
9.7 mm × 28 mm
Volume del letto
2.1 mL
Diam. int. colonna
9.7 mm
Volume d’esercizio
~300 μL
Matrice
cross-linked dextran
Dimensione particelle
40-120 μm (dry)
55-165 (wet)
Dimensione pori
700 Da MWCO
Intervallo di esercizio
2-13
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Easy cleanup of peptides, small proteins, or carbohydrates larger than Mr 700, before downstream analysis such as liquid chromatography, electrophoresis, and MS.
- Efficient removal of contaminants such as salts, dyes, and radioactive labels.
- High desalting capacity.
- Preparation of samples in the volume range 100 to 300 μl.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Protocolli
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.