Documenti fondamentali
GE17-5484-10
HiScreen Capto Phenyl ImpRes
Scegli un formato
GE17-5484-10
CHF 223.00
CHF 223.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
GE17-5484-10
CHF 223.00
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
CHF 223.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Dimensioni del letto
7.7 mm × 100 mm
Volume del letto
4.7 mL
Diam. int. colonna
7.7 mm
Descrizione generale
HiScreen Capto Phenyl ImpRes columns are prepacked with Capto Phenyl ImpRes hydrophobic interaction chromatography medium, and are part of the process development platform available from Cytiva. The columns are an excellent choice for method optimization and parameter screening.
  • 10 cm bed height of HiScreen columns is designed to allow method optimization and parameter screening
  • Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
  • Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption
  • Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
HiScreen is a trademark of Cytiva
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)