Documenti fondamentali
GE17545908
HiTrap® Capto Butyl
pkg of 5 × 1 mL, Cytiva, 17-5459-08, 75 μm avg. part. size
Scegli un formato
5 X 1 ML
CHF 269.00
CHF 269.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 1 ML
CHF 269.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
CHF 269.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Confezionamento
pkg of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
17-5459-08
Cytiva
Dimens. media delle particelle
75 μm
Descrizione generale
Capto Phenyl (High sub) and Capto Butyl are hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins used in the capture and intermediate stages of protein purification.
  • Aliphatic ligand coupled with a flexible spacer for laboratory and process applications requiring a HIC resin with low to resin hydrophobicity
  • Highly rigid matrix enables high flow rates, long bed heights and faster throughput
  • Improves productivity and process economy in downstream operations
  • Narrow specification range ensures robust performance in sensitive processes
  • Excellent chemical stability allows cleaning with all standard CIP solutions, including 1 M sodium hydroxide
Note legali
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)