GE17-5443-01
Capto™ DEAE
Cytiva 17-5443-01, pack of 100 mL
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
diethylaminoethyl
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Confezionamento
pack of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-5443-01
Matrice
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
Diametro medio
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
Intervallo di esercizio
2-12
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)