Documenti fondamentali
GE17-0445-01
Calibration Kit High Molecular Weight For Electrophoresis
Cytiva 17-0445-01, pkg of 10 vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.32
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 10 vials
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0445-01
Condizioni di stoccaggio
(Unopened vials should be s-red at 4°C)
Colore
White
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The calibration kit is specifically designed for electrophoresis applications, providing precise standards for accurate molecular weight determination.
Caratteristiche e vantaggi
  • Determine molecular weight of uncharacterized Protein samples with precision by comparison with carefully selected standards.
  • Get clear, sharp bands for easy measurement of migration distances.
  • Bands can be visualized by using Deep Purple Total Protein Stain, Coomassie Brilliant Blue, or silver staining.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Blue Dextran BioReagent
Sigma-Aldrich
D4772
Blue Dextran