GE17-0210-02
CM-Sephadex® C-25
Cytiva 17-0210-02, pack of 500 g
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
carboxymethyl
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Caratteristiche
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
Confezionamento
pack of 500 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0210-02
Condizioni di stoccaggio
dry media
Matrice
cross-linked dextran
Dimensione particelle
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
working range
2-12
Capacità
binding capacity
Compatibilità
none detected for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Caratteristiche e vantaggi
- Weak cation exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.