GE17-0020-01
Sephadex® G-15
Cytiva 17-0020-01, pack of 100 g
Sinonimo/i:
Sephadex gel
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
Confezionamento
pack of 100 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0020-01
Parametri
flow rate (The beads behave as rigid spheres obeying Darcy′s Law.)
Matrice
cross-linked dextran
Dimensione particelle
40-120 μm (dry)
60-180 μm (wet)
Intervallo di esercizio
2-13
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
- Suitable for buffer exchange and cleanup of biological samples, for example peptides, small Proteins, and oligosaccharides larger than 1 500 molecular weight
- Efficient removal of contaminants such as salts, dyes, and radioactive labels
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Contenuto correlato
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.