GE10600033
Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran® per metodica Western blot
pore size 0.45 μm, sheet W × L 300 mm × 600 mm, pkg of 5 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600033
Largh. × lungh. foglio
300 mm × 600 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
- Low background and excellent signal-to-noise ratios
- Compatible with a variety of labelling and detection systems
- High binding capacity
- Suitable for proteins with a wide range of molecular weights
- Ideal tool for your antibody purification and analysis workflow
- Proprietary nitrocellulose formula ensures a long shelf life of bound proteins
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)