Documenti fondamentali
GE10600020
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600020
Largh. × lungh. rotolo
150 mm × 4 m
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Descrizione generale
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose, a robust protein blotting membrane, is made of reinforced nitrocellulose for multiple reprobings.
Applicazioni
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
  • High binding capacity.
  • Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
  • Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
  • Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)