GE10600011
Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran® per metodica Western blot
pore size 0.2 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Nitrocellulose Blotting Membrane
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600011
Largh. × lungh. rotolo
150 mm × 4 m
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Descrizione generale
Applicazioni
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
- Offers a high binding capacity of small proteins (< Mr 20 000)
- Provides excellent sensitivity and signal-to-noise ratios, without the need for rigorous washing conditions
- Offers excellent resolution and low background
- Compatible with various Western blot labeling and detection systems
- The risk of “blow-through” is reduced
- Improved for chemiluminescent and fluorescent detection
- Bound proteins to the transfer membrane have a long shelf life
- Precut sizes are available for Western blot transfer applications
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)