Documenti fondamentali
GE10600005
Membrane in nitrocellulosa Amersham Protran® per metodica Western blot
pore size 0.1 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600005
Largh. × lungh. rotolo
200 mm × 4 m
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
A versatile nitrocellulose blotting membrane with 0.1 µm pore size. Amersham Protran offers excellent sensitivity, resolution and low background, especially when used with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, or Amersham ECL Select Western blotting systems.
Applicazioni
Le membrane per Western blotting Amersham Protran® sono disponibili per l′uso nelle seguenti applicazioni:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
  • Excellent signal-to-noise ratios and low background
  • Compatible with various labeling and detection systems
  • Offers a high binding capacity of small proteins (< Mr 10 000)
  • Reduces "blow-through" risk
  • Bound proteins have an extended shelf life due to the proprietary nitrocellulose formula
  • Precut sizes are available for laboratory application
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)