Documenti fondamentali
IPFL00010
Millipore
Immobilon® -FL PVDF Membrane
Immobilon®-FL PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane with low background fluorescence
Sinonimo/i:
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Membrana Immobilon®-FL in PVDF, 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
27 cm × 3.75 m
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Capacità
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilità
for use with All fluorescence dyes
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Coomassie brilliant blue
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La membrana di trasferimento Immobilon®-FL è una membrana microporosa di fluoruro di polivinilidene (PVDF) con pori di dimensione nominale pari a 0,45 μm, progettata per legare le proteine trasferite da una varietà di matrici di gel. La membrana di trasferimento Immobilon®-FL è idrofoba ed è provvista di una struttura dei pori uniforme con un′elevata capacità di legame per le biomolecole. La membrana assicura un blotting ottimale di proteine con peso molecolare superiore a 20.000. La membrana Immobilon®-FL è caratterizzata da un′autofluorescenza molto bassa in un ampio spettro di lunghezze d′onda di eccitazione/emissione. Tale proprietà la rende ideale per applicazioni di blotting che comportino una immunorivelazione basata sulla fluorescenza. La membrana Immobilon®-FL può essere usata anche per rilevamenti chemiluminescenti o cromogeni di routine.
Applicazioni
La membrana Immobilon-FL in PVFD trova impiego nei protocolli di western blotting.[1][2]
Caratteristiche e vantaggi
Membrana Immobilon-FL:
  • le prima membrana da blotting ottimizzata per i metodi di rivelazione in fluorescenza; la fluorescenza di fondo estremamente ridotta migliora la sensibilità con tutti i protocolli di rivelazione in fluorescenza
  • compatibile con tutte le comuni sonde fluorescenti, qualunque siano le lunghezze d'onda di eccitazione e di emissione
  • ideale per rilevazioni multiplex e in chemifluorescenza
  • compatibile con agenti bloccanti e tamponi standard
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
S A Misek et al.
Oncogene, 39(7), 1466-1483 (2019-10-30)
Over half of cutaneous melanoma tumors have BRAFV600E/K mutations. Acquired resistance to BRAF inhibitors (BRAFi) remains a major hurdle in attaining durable therapeutic responses. In this study we demonstrate that ~50-60% of melanoma cell lines with vemurafenib resistance acquired in
Guangchuan Wang et al.
Biological research, 52(1), 60-60 (2019-12-19)
Recent studies have confirmed that RASAL1 has an antitumor effect in many cancers, but its functional role and the molecular mechanism underlying in colon cancer has not been investigated. We collected human colon cancer tissues and adjacent non-tumor tissues, human
David J Ferland et al.
PloS one, 15(2), e0229251-e0229251 (2020-02-25)
Since chemerin's identification as an adipokine, it has been associated with a number of human diseases including diabetes and obesity. However, the basic scientific foundation for these clinical determinations is still lacking. Fibroblastic mouse 3T3 cells are unable to develop
Daniel Del Valle Morales et al.
Nucleic acids research, 48(7), 3806-3815 (2020-01-31)
Cap homeostasis is the cyclical process of decapping and recapping that maintains the translation and stability of a subset of the transcriptome. Previous work showed levels of some recapping targets decline following transient expression of an inactive form of RNMT
Enrique Calvo et al.
Science advances, 6(26), eaba7509-eaba7509 (2020-07-09)
Mitochondrial respiratory complexes assemble into supercomplexes (SC). Q-respirasome (III2 + IV) requires the supercomplex assembly factor (SCAF1) protein. The role of this factor in the N-respirasome (I + III2 + IV) and the physiological role of SCs are controversial. Here
Protocolli
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocollo per preparare campioni di tessuti o di cellule in coltura per la lisi cellulare e l’estrazione efficiente delle proteine da utilizzare nel saggio di Western blotting.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it possible to use Immobilon FL instead of Immobilon P for western blots?
    1 answer
    1. Yes, Immobilon FL can be used as an alternative to Immobilon P for western blots.
      Helpful?
  2. Is 0.22 µm PVDF membrane available for fluorescent detection in Western blotting?
    1 answer
    1. Immobilon PSQ, with a pore size of 0.2 µm, is suitable for various detection methods including fluorescent, radioactive, chromogenic, and chemifluorescent detection. But when using Immobilon PSQ in Western Blotting, it is important to consider that there may be increased background noise, which might require more stringent wash steps to ensure accurate results.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Detroit, MI
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Great for western blots
    I have been using this product for close to two and half years now. It is a highly reliable PVDF roll for western blotting. I use it to transfer a wide variety of proteins and use HRP conjugated secondary antibodies for imaging bands. The results have always been sharp, reliable and most importantly, reproducible. I shall buy again when we run out.