Documenti fondamentali
GBL505012
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
12- 6 mm x 6 mm NC pad per slide, plain glass
Sinonimo/i:
nitrocellulose slides, protein microarrays
Scegli un formato
20 EA
CHF 698.00
CHF 698.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
CHF 698.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
CHF 698.00
Check Cart for Availability
Materiali
nitrocellulose (on glass)
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 505012
Dimens. esterne
25 mm × 75 mm
Tipo di binding
medium binding surface
Descrizione generale
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Note legali
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)