Documenti fondamentali
GBL103280
Grace Bio-Labs reusable CultureWell gaskets
wells, 8, well diam. × depth 6 mm × 1 mm, well capacity (15-30 μL)
Sinonimo/i:
reusable slide gasket, reusable slide well
Scegli un formato
10 EA
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 102.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Materiali
clear silicone
Sterilità
(non-sterile)
non-sterile
Caratteristiche
wells 8
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 103280
Lungh. × largh. esterne
61 mm × 24 mm
Superficie del pozzetto
0.3 cm2
Capacità del pozzetto
(15-30 μL)
Diam.pozzetto × prof.
6 mm × 1 mm
Pozzetti
8
Descrizione generale
Gaskets are ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes. Gaskets are non-sterile and may be sterilized by autoclaving, UV or alcohol. Ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes and to isolate cells using removable hydrophobic barriers on coverglass.
Applicazioni
High resolution microscopy
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Note legali
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)