Documenti fondamentali
GBL249865
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
size 64 wells, with stainless steel spring clips
Sinonimo/i:
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
Scegli un formato
1 EA
CHF 266.00
CHF 266.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 266.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
CHF 266.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Materiali
black silicone (Acrylic tray)
square wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
wells 64
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 249865
Misura
64 wells
Volume pozzetto
350 μL
Colore
none
Descrizione generale
ProPlate re-usable, multi-well chambers form removable, leak-proof wells on virtually any slide surface without the use of adhesive.
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
Note legali
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)