GBL246863
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system, slide module
W × L 18 mm × 20 mm, with Delrin® snap clips, wells, 3
Sinonimo/i:
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
Scegli un formato
CHF 112.00
Spedizione prevista il18 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 112.00
Spedizione prevista il18 marzo 2025
Prodotti consigliati
Materiali
black silicon
rectangular wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
wells 3
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 246863
Largh. × lungh.
18 mm × 20 mm
Misura
2 wells
Volume pozzetto
350 μL
Colore
none
Descrizione generale
Three or four slides fit into a tray (depending on clip choice). The resulting multi-array chamber tray set produces a modular plate with a standard microtiter plate footprint and well spacing allowing high-throughput robotic processing of up to 256 arrays.
Features:
- Up to 64 leak-proof wells on any slide surface without the use of adhesive
- Microtiter plate well spacing facilitates use with multichannel pipettes
- 7 x 7 mm square wells are ideal for high content arrays 5-350 ul well volumes accommodate small reagent and large wash volumes
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)