Documenti fondamentali
SIK4711-30
Sigma-Aldrich
11-Azidoundecyltriethoxysilane
≥95%
Scegli un formato
1 G
CHF 487.00
CHF 487.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 487.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H37N3O3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.58
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 487.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
liquid (colorless)
Durata
3 years under the recommended conditions
Applicazioni
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jieming Li et al.
Nature nanotechnology, 13(8), 723-729 (2018-05-08)
Dynamic DNA nanotechnology has yielded nontrivial autonomous behaviours such as stimulus-guided locomotion, computation and programmable molecular assembly. Despite these successes, DNA-based nanomachines suffer from slow kinetics, requiring several minutes or longer to carry out a handful of operations. Here, we