G9920
Anti-GABAB Receptor 2
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-γ-aminobutyric acid receptor type B subunit 2, Anti-GABABR2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat
tecniche
western blot: 1:200 using rat brain membranes
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Gabbr2(83633)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2