G8160
Granulocyte Colony-Stimulating Factor from mouse
G-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
G-CSF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>97% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
10-60 pg/mL ED50
Qualità
endotoxin tested
PM
19 kDa (179 amino acids including N-terminal methionine)
Confezionamento
pkg of 5 and 25 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤0.01 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Csf3(12985) , Csf3r(12986)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3