Key Documents
G6376
Sigma-Aldrich
β-Glicerofosfato
≤2.4 mol % α-isomer(based on C3H7O6PNa2 With x H2O)
Sinonimo/i:
BGP, Glicerolo 2-fosfato
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.04 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
powder
Impurezze
≤2.4 mol % α-isomer (based on C3H7O6PNa2 With x H2O)
Punto di fusione
102-104 °C (lit.)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
β-Il glicerofosfato è un classico inibitore della fosfatasi serina-treonina usato in tamponi di reazione delle chinasi. BGP è spesso impiegato in combinazione con altri inibitori di fosfatasi/proteasi per la inibizione ad ampio spettro. Funziona come un donatore di fosfato organico ed è stato usato in terreni di coltura per la differenziazione da cellule staminali mesenchimali a cellule di tipo osteoblasti. BGP è usato anche per tamponare terreni di coltura M17 per la coltura di Lactococcus nell′espressione di proteine ricombinanti.
Inizia la differenziazione di cellule staminali derivate dal midollo osseo inserite in un gel naturale collagene/chitosano progettato per ingegneria dei tessuti.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Anthea Di Rita et al.
International journal of molecular sciences, 21(1) (2020-01-18)
The selective elimination of dysfunctional mitochondria through mitophagy is crucial for preserving mitochondrial quality and cellular homeostasis. The most described mitophagy pathway is regulated by a positive ubiquitylation feedback loop in which the PINK1 (PTEN induced kinase 1) kinase phosphorylates
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously
Ya-Ting Deng et al.
PloS one, 10(8), e0136572-e0136572 (2015-09-01)
Echinocystic acid (EA) is a natural triterpone enriched in various herbs and has been used for medicinal purposes in China. In the present study, we systematically examined the effects of EA on ovariectomy-induced osteoporosis in rats for the first time.
Amit Alexander et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 66(9), 1240-1250 (2014-05-16)
In this study, we have used melphalan (ML) as a model drug, used extensively for the treatment of breast cancer. Due to its remarkable haemolytic activity, clinical application of this drug is limited. We incorporated the two synthesized PEGylated melphalan
Peng Sun et al.
Journal of cellular physiology, 234(7), 10855-10867 (2018-12-12)
The key signaling networks regulating bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) are poorly defined. Lgr4, which belongs to the leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor (LGR) family, is widely expressed in multiple tissues from early embryogenesis to adulthood. We investigated whether