Documenti fondamentali
G6251
Sigma-Aldrich
β-Glicerofosfato
≤0.20% L-α-isomer
Sinonimo/i:
BGP, Glicerolo 2-fosfato
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.04 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Impurezze
≤0.20% L-α-isomer
Punto di fusione
102-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
β-Il glicerofosfato è un classico inibitore della fosfatasi serina-treonina usato in tamponi di reazione delle chinasi. BGP è spesso impiegato in combinazione con altri inibitori di fosfatasi/proteasi per la inibizione ad ampio spettro. Funziona come un donatore di fosfato organico ed è stato usato in terreni di coltura per la differenziazione da cellule staminali mesenchimali a cellule di tipo osteoblasti. BGP è usato anche per tamponare terreni di coltura M17 per la coltura di Lactococcus nell′espressione di proteine ricombinanti.
Inizia la differenziazione di cellule staminali derivate dal midollo osseo inserite in un gel naturale collagene/chitosano progettato per ingegneria dei tessuti.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Buffer B70
Cold Spring Harbor Protocols, 2009, 11970-11970 (2009)
Limin Wang et al.
Biomaterials, 31(14), 3976-3985 (2010-02-23)
Chitosan and collagen type I are naturally derived materials used as cell carriers because of their ability to mimic the extracellular environment and direct cell function. In this study beta-glycerophosphate (beta-GP), an osteogenic medium supplement and a weak base, was
Buffer B70 (RNase-free)
Cold Spring Harbor Protocols, 2009, 11977-11977 (2009)
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously
Ya-Ting Deng et al.
PloS one, 10(8), e0136572-e0136572 (2015-09-01)
Echinocystic acid (EA) is a natural triterpone enriched in various herbs and has been used for medicinal purposes in China. In the present study, we systematically examined the effects of EA on ovariectomy-induced osteoporosis in rats for the first time.