G5547
GSK837149A
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
N,N′-Di[4-(4-Methyl-pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]-urea
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research