G5276
Grids for transmission electron microscopy
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, gold
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
Prodotti consigliati
Materiali
gold
Descrizione
Regular grids with center mark and solid border
Confezionamento
vial of 100 grids
Diametro
3.05 mm
Dimens. griglia
300 mesh × 83 μm pitch
Largh. fori
63 μm
Superficie aperta
55%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)