G4040
Anti-Gα i3 antibody produced in rabbit
whole antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-87U6, Anti-ARCND1, Anti-HG1A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat, hamster
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using solubilized mouse and rat brain membrane lysates, and mouse 3T3 cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNAI3(2773)
mouse ... Gnai3(14679)
rat ... Gnai3(25643)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3