Documenti fondamentali
G1751
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-methyl ester
Sinonimo/i:
L-Glutamic acid 5-methyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Beilstein:
1725252
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3