G1513
Glycerol formal
47-67% 5-hydroxy-1,3-dioxane basis (GC), 33-53% 4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane basis (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
~0.02% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Composizione
5-hydroxy-1,3-dioxane, 47-67% GC
4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane, 33-53% GC
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. eboll.
192-193 °C (lit.)
Densità
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC1COCO1.OC2COCOC2
InChI
1S/2C4H8O3/c5-4-1-6-3-7-2-4;5-1-4-2-6-3-7-4/h2*4-5H,1-3H2
JIUMSISXCKWZTA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Classe di pericolosità dell'acqua (WGK)
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter