G0540
Monoclonal Anti-Granulotyte Colony Stimulating Factor antibody produced in rat
clone 67604.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-G-CSF
About This Item
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
67604.111, monoclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Csf3(12985)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico