F8632
Fmoc-Ala-OH
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine, Fmoc-L-alanine
About This Item
Prodotti consigliati
Punto di fusione
147-153 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
QWXZOFZKSQXPDC-NSHDSACASA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?