Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3FN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.08
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-085-6
Beilstein/REAXYS Number:
127172
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TYMS(7298)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorouracil
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?