F7930
FGFR3 (397-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Eph receptor tyrosine kinase, growth hormone receptor, ACH, CD333, CEK2, HSFGFR3EX, JTK4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
95-129 nmol/min·mg
PM
~73 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell based assay: suitable
Solubilità
water: soluble
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FGFR3(2261)
Descrizione generale
FGFR3 (fibroblast growth factor receptor 3) is a receptor tyrosine kinase (RTK) and belongs to the FGFR subfamily. This subfamily includes four members namely, FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4. It contains a ligand-binding region in its exoplasmic domain, a single transmembrane region, and a tyrosine kinase domain in its intracellular domain.FGFR3 has a strong affinity for canonical FGF ligands.
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?