F6800
Fenoldopam monohydrobromide
≥98%
Sinonimo/i:
6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-3-benzazepine-7,8-diol monohydrobromide, SKF-82526
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
under inert gas
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: >12 mg/mL
H2O: 4.75 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(O)C(O)=CC2=C1CCNCC2C3=CC=C(O)C=C3.[H]Br
InChI
1S/C16H16ClNO3.BrH/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H
DSGOSRLTVBPLCU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , DRD1(1812)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)