Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 237.00 CHF 201.45 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 934.00 CHF 793.90 |
Informazioni su questo articolo
CHF 201.45
Prezzo di listinoCHF 237.00Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Fc1ccc2[nH]c(cc2c1)C(=O)NCCN3CCC(CC3)N4C(=O)Nc5ccccc45
InChI
1S/C23H24FN5O2.ClH.H2O/c24-16-5-6-18-15(13-16)14-20(26-18)22(30)25-9-12-28-10-7-17(8-11-28)29-21-4-2-1-3-19(21)27-23(29)31;;/h1-6,13-14,17,26H,7-12H2,(H,25,30)(H,27,31);1H;1H2
InChI key
ZORDQKCXPCXYKL-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 30 mg/mL, clear |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?