Merck
SML1674
UPCDC30245
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(3-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)phenyl)-N-(2-(4-isopropylpiperazin-1-yl)ethyl)piperidin-4-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H38FN5
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(NC(C2=CC=CC(N3CCC(NCCN4CCN(C(C)C)CC4)CC3)=C2)=C5)C5=C1
InChI key
LZHXZCVDLATFAR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
UPCDC30245 is an allosteric inhibitor of AAA ATPase p97, also called valosine containing protein (VCP). p97 is an integral component of the ubiquitin fusion degradation (UFD) pathway. It plays a role in degradation of misfolded proteins, Golgi membrane reassembly, membrane transport, myofibril assembly, autophagosome maturation, and cell division, and is overexpressed in many tumor types. UPCDC30245 has an IC50 value of 27 nM, and has been shown to bind at the junction between the D1 and D2 domains of p97. UPCDC30245 has been used in cryo-ECM to show how such inhibitor binding prevents the confomational changes necessary for p97 function.
UPCDC30245 is an allosteric inhibitor of AAA ATPase p97.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)