Vai a
F5021
Flunisolide
≥97%
Sinonimo/i:
6-Fluoro-11,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 16,17-acetonide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 128.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H31FO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
222-193-2
MDL number:
Assay:
≥97%
CHF 128.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97%
originator
Roche
SMILES string
CC1(C)O[C@@H]2CC3C4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=CC5(C)C4C(O)CC3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
InChI
1S/C24H31FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h5-7,13-14,16-17,19-20,26,28H,8-11H2,1-4H3/t13?,14?,16-,17?,19+,20?,22?,23?,24+/m0/s1
InChI key
XSFJVAJPIHIPKU-CCRGDLLISA-N
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B77771274505T6376
Flunisolide ≥97%
Sigma-Aldrich
F5021
Flunisolide
Budesonide ≥99%
Sigma-Aldrich
B7777
Budesonide
USP
USP
1274505
Flunisolide
Triamcinolone
Sigma-Aldrich
T6376
Triamcinolone
assay
≥97%
assay
≥99%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
originator
Roche
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
Abbott
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)