Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 422.00 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 888.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-622-2
Beilstein/REAXYS Number:
1723317
MDL number:
CHF 422.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
grade
Molecular Biology
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2/h2-10H,1H3/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
InChI key
SHZGCJCMOBCMKK-GASJEMHNSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
2-Deoxy-D-glucose (2-DG) is used as a glycolytic inhibitor in studying the biological function of glucose. It is not metabolized, induces endoplasmic reticulum stress and hence, blocks the carbohydrate metabolism in cancer cells. It has therapeutic potential in targeting chemo-resistant hypoxic cancer cells. 2-DG halts the N-linked glycosylation by replacing mannose.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥97% (HPLC) | description 97 atom % D | description ≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous) |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay 99% (CP) | assay ≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous) |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/104/527/40bd5a41-ebc4-484e-a10e-891fecfaea79/640/40bd5a41-ebc4-484e-a10e-891fecfaea79.png)