F4537
Fibroblast Growth Factor-5 human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Sinonimo/i:
hFGF-5, FGF-5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Stato
lyophilized powder
Potenza
0.1-15.0 ng/mL
PM
27 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FGF5(2250)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research