F4424
Monoclonal Anti-Fas
clone DX2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Fas (CD95/Apo-1) antibody produced in mouse, Anti-Apo-1, Anti-CD95
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DX2, monoclonal
Descrizione
fluorescence intensity and maximum percentage positive similar to that obtained with saturating antibody levels
Forma fisica
buffered aqueous solution
impiego
10 μL sufficient for 1 × 106 cells
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 4-20 μg/mL using cultured human Burkitt’s lymphoma Raji cells
microarray: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAS(355)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
- immunoblotting
- flow cytometry
- the induction of apoptosis
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articoli
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.