Documenti fondamentali
1.09161
Supelco
Ferroin solution
redox indicator solution, for waste water analysis
Sinonimo/i:
Ferroin Redox indicator solution
Scegli un formato
100 ML
CHF 109.00
500 ML
CHF 466.00
CHF 109.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 109.00
500 ML
CHF 466.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
CHF 109.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Ferroin indicator solution, for waste water analysis
Livello qualitativo
Stato
liquid
pH
4-7 (20 °C in H2O)
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.2 %; buffer pH 4.0): 2.4 - 2.8
pH-value (20 °C): 3.5 - 4.5
Application test: conforms
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3