ET0300
E-TOXATE™ Kit
sufficient for 100 assays
Sinonimo/i:
Endotoxin detection kit
Scegli un formato
CHF 1’090.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 1’090.00
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 assays
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)