EP6133000908
Eppendorf BioPhotometer® D30
including Eppendorf μCuvette G1.0, AC/DC input 120 V, 50/60 Hz (US)
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
8.5 mm light path height
Light source absorption: Xenon flash lamp
detector type: CMOS photodiodes
including Eppendorf μCuvette G1.0
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6133000908 (US)
Largh. × prof. × alt.
295 mm (11.6 in.) × 400 mm (15.7 in.) × 150 mm (6 in.)
Misura
12.5 mm × 12.5 mm , cuvette shaft
Peso
5.4 kg
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)